Print…
Ciclopentil metil-eter, extra seco 99.5% estabilizada, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
397250010 397251000
397250010.EA 208 EUR
397250010. 397251000.
Ciclopentil metil-eter, extra seco 99.5% estabilizada, AcroSeal®
Cyclopentyl methyl-ether
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 106 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –140 °C
Densidade: 0.86 g/cm³
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276401
Número CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm