Metilciclohexano, extra seco 98+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
397240010
397241000
397240010.EA
251
EUR
397240010.
397241000.
Metilciclohexano, extra seco 98+%, AcroSeal®
Metilciclohexano
Fórmula:
C₆H₁₁CH₃ Ponto de ebulição: 101 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –126,3 °C Densidade: 0,77 g/cm³ Ponto de Inflamação: –3 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001497 Número CAS: 108-87-2 UN: 2296 ADR: 3,II |
|
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥98.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |