Print…
Eter bis(2-metoxietilico), extra seco 99+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
397210010 397211000
397210010.EA 353 EUR
397210010. 397211000.
Eter bis(2-metoxietilico), extra seco 99+%, AcroSeal®
Eter bis(2-metoxietilico)
Fórmula: C₆H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 162 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 0,937 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008503
Número CAS: 111-96-6
UN: 3271
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %