Print…
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Pyrazinecarboxylic anhydride
397130050 397130250
ACRO397130050EA 96.6 EUR
ACRO397130050 ACRO397130250
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Fórmula: C₆H₂N₂O₃
Peso Molecular: 150.09 g/mol
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00179418
Número CAS: 4744-50-7
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥96 %