Print…
Acetato de potássio 99+% Molecular_Biology
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Acetic acid potassium salt
397120010 397121000 397122500
ACRO397120010EA 164 EUR
ACRO397120010 ACRO397121000 ACRO397122500
Acetato de potássio 99+% Molecular_Biology
Acetato de potássio
Fórmula: CH₃COOK
Peso Molecular: 98.14 g/mol
Ponto de Fusão: 292 °C
Ponto de Inflamação: >250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012458
Número CAS: 127-08-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Heavy metals (as Pb) ≤4 ppm