Print…
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
397110010 397110050
ACRO397110010EA 75.8 EUR
ACRO397110010 ACRO397110050
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 242…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082203
Número CAS: 1072-84-0
Encomendar
Appearance Grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %