Print…
1,2-Diclorobenzeno, dry_extra 98+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Diclorobenzeno
396960010 396961000
396960010.EA 174 EUR
396960010. 396961000.
1,2-Diclorobenzeno, dry_extra 98+%, AcroSeal®
1,2-Diclorobenzeno
Fórmula: C₆H₄Cl₂
Peso Molecular: 147 g/mol
Ponto de ebulição: 179…180 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1.3 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000535
Número CAS: 95-50-1
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %