Print…
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol), extra seco 99+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Metilglicol, Eter monometílico do etilenoglicol
396890010 396891000
396890010.EA 178 EUR
396890010. 396891000.
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol), extra seco 99+%, AcroSeal®
Éter monometílico do etilenoglicol (2-Metoxietanol)
Fórmula: C₃H₈O₂
Peso Molecular: 76.1 g/mol
Ponto de ebulição: 124 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0.96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002867
Número CAS: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %