Print…
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
396780010 396780050 396780250
ACRO396780010EA 25.2 EUR
ACRO396780010 ACRO396780050 ACRO396780250
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 201.65 g/mol
Ponto de Fusão: 234.5…237 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00182671
Número CAS: 6232-11-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %