Print…
Imidazol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
396740025 396741000 396745000
ACRO396740025EA 733 EUR
ACRO396740025 ACRO396741000 ACRO396745000
Imidazol ACS
Imidazole
Fórmula: C₃H₄N₂
Peso Molecular: 68.08 g/mol
Ponto de ebulição: 255…256 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Ponto de Inflamação: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005183
Número CAS: 288-32-4
UN: 3263
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99 %
Iron (Fe) ≤0.001 %