Print…
Sodium-1-decanesulphonate, anidro 99+% para cromatografia de par iônico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
396710250 396711000
ACRO396710250EA 166 EUR
ACRO396710250 ACRO396711000
Sodium-1-decanesulphonate, anidro 99+% para cromatografia de par iônico
Sodium-1-decanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₂₁NaO₃S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007526
Número CAS: 13419-61-9
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test