Print…
1-Heptanossulfanato de sódico, anidro 99+% para cromatografia de par iônico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
396680250 396681000
ACRO396680250EA 482 EUR
ACRO396680250 ACRO396681000
1-Heptanossulfanato de sódico, anidro 99+% para cromatografia de par iônico
1-Heptanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Peso Molecular: 202.25 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007543
Número CAS: 22767-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test