Print…
Ácido 1- pentanosulfónico sal sódico, anidro 99+% para cromatografia de par iônico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
396650250 396651000 396655000
ACRO396650250EA 455 EUR
ACRO396650250 ACRO396651000 ACRO396655000
Ácido 1- pentanosulfónico sal sódico, anidro 99+% para cromatografia de par iônico
1-Pentanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₅H₁₁O₃SNa
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007541
Número CAS: 22767-49-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test