Print…
1-Butanesulphonic acid sodium salt, anidro 99+% para cromatografia de par iônico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
396640250 396641000
ACRO396640250EA 137 EUR
ACRO396640250 ACRO396641000
1-Butanesulphonic acid sodium salt, anidro 99+% para cromatografia de par iônico
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Fórmula: C₄H₉NaO₃S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007540
Número CAS: 2386-54-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test