Print…
2,6-Dichloronicotinic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
396610010 396610050 396610250
ACRO396610010EA 30 EUR
ACRO396610010 ACRO396610050 ACRO396610250
2,6-Dichloronicotinic acid 98+%
2,6-Dichloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 147…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075583
Número CAS: 38496-18-3
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %