Print…
tert-Butyllithium 1.9 M em pentano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: t-Butyllithium
396541000 396548000
396541000.EA 68.5 EUR
396541000. 396548000.
tert-Butyllithium 1.9 M em pentano, AcroSeal®
tert-Butyllithium
Fórmula: C₄H₉Li
Ponto de ebulição: 36…38 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,69 g/cm³
Ponto de Inflamação: –56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008795
Número CAS: 594-19-4
UN: 3394
ADR: 4.2,
Encomendar
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.80 to 2.02 M