Print…
Sodium tetrachloroaurate hydrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
396270010 396270050
ACRO396270010EA 170 EUR
ACRO396270010 ACRO396270050
Sodium tetrachloroaurate hydrate 98%
Sodium tetrachloroaurate hydrate
Fórmula: AuCl₄Na·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149161
Número CAS: 29156-65-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Yellow to orange to golden Powder or crystals or granules
Assay 48.3 to 50.3 % (Au)