Print…
Níquel ativado 50% suspensão em água catalisador (tipo Raney®)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
395921000 395925000
395921000.EA 68.6 EUR
395921000. 395925000.
Níquel ativado 50% suspensão em água catalisador (tipo Raney®)
Níquel
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
UN: 1378
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,06582
Encomendar
Appearance Dark grey to black Slurry in water
pH 8.5 to 12.0 (of supernatant)
Aluminium (Al) ≤8 %
Nickel (Ni) ≥92 %