Print…
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
395840010 395840050
ACRO395840010EA 47.7 EUR
ACRO395840010 ACRO395840050
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 74…76 °C (11 mmHg)
Densidade: 0,924 g/cm³
Ponto de Inflamação: 61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067113
Número CAS: 19131-99-8
UN: 3267
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol)