Print…
Titanium(III) chloride solução 20% (w/v) em ácido clorídrico 2M
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Titanium trichloride
395622500 395620010 395620250
ACRO395622500EA 97.6 EUR
ACRO395622500 ACRO395620010 ACRO395620250
Titanium(III) chloride solução 20% (w/v) em ácido clorídrico 2M
Titanium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Ti
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011266
Número CAS: 7705-07-9
UN: 3264
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Dark purple Solution
Titration Complexometric 18 to 23 %
Titration with NaOH 1.8 to 2.2 N HCl