Print…
4-Biphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
394420010 394420050 394420250
ACRO394420010EA 34.2 EUR
ACRO394420010 ACRO394420050 ACRO394420250
4-Biphenylboronic acid 97%
4-Biphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁BO₂
Ponto de Fusão: 241…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00093311
Número CAS: 5122-94-1
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %