Print…
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
394340010 394340100
ACRO394340010EA 53.4 EUR
ACRO394340010 ACRO394340100
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de Fusão: 182…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017598
Número CAS: 3006-96-0
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %