Print…
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
394040010 394040050 394040250
ACRO394040010EA 19.6 EUR
ACRO394040010 ACRO394040050 ACRO394040250
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
(2-Iodophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046546
Número CAS: 18698-96-9
Encomendar
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
HPLC ≥97.0 %