Print…
5-Bromopicolinic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
393990010 393990050 393990250
ACRO393990010EA 23.5 EUR
ACRO393990010 ACRO393990050 ACRO393990250
5-Bromopicolinic acid 97%
5-Bromopicolinic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 177…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00234149
Número CAS: 30766-11-1
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %