Print…
Trifosfato de pentasódio para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
393960250 393961000 393965000
ACRO393960250EA 21.4 EUR
ACRO393960250 ACRO393961000 ACRO393965000
Trifosfato de pentasódio para análise
Trifosfato de pentasódio
Fórmula: Na₅O₁₀P₃
Ponto de Fusão: 622 °C (decomposição)
Densidade: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003514
Número CAS: 7758-29-4
Encomendar
Appearance White Powder
pH 9.0 to 10.0 (1% solution)
Titration ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm