Print…
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
393850010 393850050
ACRO393850010EA 56.9 EUR
ACRO393850010 ACRO393850050
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₈H₁₁BO₃
Ponto de Fusão: 148…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684315
Número CAS: 208399-66-0
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %