Print…
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
393830050 393830250
ACRO393830050EA 80.6 EUR
ACRO393830050 ACRO393830250
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 137…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179453
Número CAS: 380430-53-5