Print…
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
393810010 393810050
ACRO393810010EA 47.8 EUR
ACRO393810010 ACRO393810050
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₃
Peso Molecular: 205.93 g/mol
Ponto de Fusão: 121…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320763
Número CAS: 175676-65-0
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %