Print…
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
393310010 393310050 393310250 393311000
ACRO393310010EA 21.3 EUR
ACRO393310010 ACRO393310050 ACRO393310250 ACRO393311000
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de Fusão: 157…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00035523
Número CAS: 13515-97-4
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %