Print…
1,3-Dimethylbarbituric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
393280250 393281000 393285000
ACRO393280250EA 36.1 EUR
ACRO393280250 ACRO393281000 ACRO393285000
1,3-Dimethylbarbituric acid 98%
1,3-Dimethylbarbituric acid
Fórmula: C₆H₈N₂O₃
Peso Molecular: 156.14 g/mol
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006675
Número CAS: 769-42-6
Encomendar
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥97.5 %