Print…
3-Furaldehyde 98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
393260010 393260050 393260250
ACRO393260010EA 28 EUR
ACRO393260010 ACRO393260050 ACRO393260250
3-Furaldehyde 98% estabilizado
3-Furaldehyde
Fórmula: C₅H₄O₂
Ponto de ebulição: 145 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,15 g/cm³
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010424
Número CAS: 498-60-2
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 % BHT