Print…
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
393240050 393240250
ACRO393240050EA 44.8 EUR
ACRO393240050 ACRO393240250
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155124
Número CAS: 34824-58-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %