Print…
Molibdato de potássio (VI) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium molybdate, Molybdic acid potassium salt, Dipotassium tetraoxomolybdate, Molybdic acid, potassium salt, Potassium molybdenum oxide, di-Potassium molybdate
393231000 393235000
ACRO393231000EA 67.2 EUR
ACRO393231000 ACRO393235000
Molibdato de potássio (VI) 95%
Molibdato de potássio (VI)
Fórmula: K₂MoO₄
Ponto de Fusão: 919 °C
Densidade: 2,91 g/cm³ (18 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011370
Número CAS: 13446-49-6
Encomendar
Appearance White Powder and/or chunks
Assay ≥94 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.01 %