Print…
Hidrogenocarbonato de amônio 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
393210010 393210050 393212500
ACRO393210010EA 72.5 EUR
ACRO393210010 ACRO393210050 ACRO393212500
Hidrogenocarbonato de amônio 99% para análise
Ammonium hydrogen carbonate
Fórmula: NH₄HCO₃
Ponto de Fusão: 105 °C (decomposição)
Densidade: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012138
Número CAS: 1066-33-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Sulfated ash ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)