Print…
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
394200050 394200250 394201000 394205000
ACRO394200050EA 20.4 EUR
ACRO394200050 ACRO394200250 ACRO394201000 ACRO394205000
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio 99%, extra puro
Hidrogenosulfato de tetrabutilamónio
Fórmula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Ponto de Fusão: 168…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011637
Número CAS: 32503-27-8
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %