4'-Iodoacetanilide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-(4-Iodophenyl)acetamide
393120010
393120050
393120250
ACRO393120010EA
27.8
EUR
ACRO393120010
ACRO393120050
ACRO393120250
4'-Iodoacetanilide 97%
4'-Iodoacetanilide
Fórmula:
C₈H₈INO Ponto de Fusão: 184…185 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016352 Número CAS: 622-50-4 |
Appearance | Bleu-grey to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |