Print…
3-Methoxypyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
393080050 393080250
ACRO393080050EA 134 EUR
ACRO393080050 ACRO393080250
3-Methoxypyridine 97%
3-Methoxypyridine
Fórmula: C₆H₇NO
Ponto de ebulição: 65 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,083 g/cm³
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673022
Número CAS: 7295-76-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %