Print…
Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-hexanoic acid methyl ester
392690050 392690250 392691000
ACRO392690050EA 25.6 EUR
ACRO392690050 ACRO392690250 ACRO392691000
Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Methyl 6-bromohexanoate
Fórmula: C₇H₁₃BrO₂
Peso Molecular: 209.084 g/mol
Ponto de ebulição: 150 °C (50 mmHg)
Densidade: 1.316 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00187528
Número CAS: 14273-90-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %