Print…
(2-Bromoethyl)cyclohexane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyclohexylethyl bromide, 1-Bromo-2-cyclohexylethane
392640050 392640250
ACRO392640050EA 63.6 EUR
ACRO392640050 ACRO392640250
(2-Bromoethyl)cyclohexane 98%
(2-Bromoethyl)cyclohexane
Fórmula: C₈H₁₅Br
Ponto de ebulição: 209 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 1,221 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019398
Número CAS: 1647-26-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %