Print…
3,7-Dimethyl-1-octanol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,7-Dimethyloctan-1-ol
392620500 392622500
ACRO392620500EA 54.8 EUR
ACRO392620500 ACRO392622500
3,7-Dimethyl-1-octanol 95%
3,7-Dimethyl-1-octanol
Fórmula: C₁₀H₂₂O
Peso Molecular: 158.28 g/mol
Ponto de ebulição: 118 °C (15 mmHg)
Densidade: 0.828 g/cm³
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002936
Número CAS: 106-21-8
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %