Print…
4-Ethynyltoluene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Ethynyl-4-methylbenzene, p-Tolylacetylene
392560010 392560050 392560250
ACRO392560010EA 31 EUR
ACRO392560010 ACRO392560050 ACRO392560250
4-Ethynyltoluene 97%
4-Ethynyltoluene
Fórmula: C₉H₈
Ponto de ebulição: 168…170 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,916 g/cm³
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008571
Número CAS: 766-97-2
UN: 3295
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %