Print…
Hidrogenocitrato diamônio 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
392505000 392500025 392501000
ACRO392505000EA 53 EUR
ACRO392505000 ACRO392500025 ACRO392501000
Hidrogenocitrato diamônio 98%, puro
Hidrogenocitrato diamónio
Fórmula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densidade: 1,5 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013068
Número CAS: 3012-65-5
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %