Print…
3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
392410010 392410050
ACRO392410010EA 83.3 EUR
ACRO392410010 ACRO392410050
3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
3-Hydroxyphenylacetylene
Fórmula: C₈H₆O
Densidade: 1,803 g/cm³
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078347
Número CAS: 10401-11-3
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5840 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %