Print…
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
392320010 392320050
ACRO392320010EA 36 EUR
ACRO392320010 ACRO392320050
3-Bromo-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-4-methylpyridine
Fórmula: C₆H₆BrN
Ponto de ebulição: 76 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,549 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082592
Número CAS: 3430-22-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %