Print…
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
392300010 392300050 392300250
ACRO392300010EA 23.5 EUR
ACRO392300010 ACRO392300050 ACRO392300250
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈ClN₃
Ponto de Fusão: 249 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673994
Número CAS: 2863-98-1
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %