Print…
3-Iodobenzaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
392070010 392070050
ACRO392070010EA 79 EUR
ACRO392070010 ACRO392070050
3-Iodobenzaldehyde 99%
3-Iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅IO
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Número MDL : MFCD00039573
Número CAS: 696-41-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %