Print…
Trisodium citrate, anidro 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
391975000 391970025 391971000
ACRO391975000EA 66.3 EUR
ACRO391975000 ACRO391970025 ACRO391971000
Trisodium citrate, anidro 98%, puro
Trisodium citrate
Fórmula: C₆H₅Na₃O₇
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 290 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012462
Número CAS: 68-04-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %