Print…
(3-Chloropropyl)triethoxysilane 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
391890010 391890050 391890250
ACRO391890010EA 139 EUR
ACRO391890010 ACRO391890050 ACRO391890250
(3-Chloropropyl)triethoxysilane 97+%
(3-Chloropropyl)triethoxysilane
Fórmula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Ponto de ebulição: 230 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,004 g/cm³
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018985
Número CAS: 5089-70-3
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %