Print…
Indole-5-carbaldehyd 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
391630010 391630050 391630250
ACRO391630010EA 36.6 EUR
ACRO391630010 ACRO391630050 ACRO391630250
Indole-5-carbaldehyd 98+%
Indole-5-carbaldehyd
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de Fusão: 100…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093664
Número CAS: 1196-69-6
Encomendar
Appearance Orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 103 °C
HPLC ≥98.0 %