Print…
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
391570010 391570050
ACRO391570010EA 83.1 EUR
ACRO391570010 ACRO391570050
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BBrO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318113
Número CAS: 68162-47-0
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %